Kluczowe dokumenty
345250
Millipore
N-Acetyllactosamine
A substrate for galactosidases, fucosyltransferases, and sialyltransferases. Useful as a lectin inhibitory sugar.
Synonim(y):
N-Acetyllactosamine, O-β-D-Galactopyranosyl-β1,4-2-acetamido-2-deoxy-D-glucose, Galβ1,4GlcNAc, LacNAc
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25NO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
water: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO)O)C(=O)C
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)12(6(3-17)24-13(7)23)26-14-11(22)10(21)8(19)5(2-16)25-14/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12-,13-,14+/m1/s1
Klucz InChI
KFEUJDWYNGMDBV-LODBTCKLSA-N
Opis ogólny
A substrate for galactosidases, fucosyltransferases, and sialyltransferases. Useful as a lectin inhibitory sugar.
Zastosowanie
  • Analiza spektrometrii mas glikopeptydów wzbogaconych metodami wymiany anionowej ujawnia N-glikany z rozszerzeniem polilaknac w integrynach i tetraspaninach w komórkach czerniaka...: Badania te pokazują zastosowanie spektrometrii mas w identyfikacji rozszerzeń N-acetylolaktozaminy na glikoproteinach w komórkach czerniaka, zapewniając wgląd w mechanizmy adhezji i sygnalizacji komórkowej (Čaval et al., 2024).
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Komentarz do analizy
Single spot by TLC
Inne uwagi
Gunnarsson, A., et al. 1984. Infect. Immun.45, 41.
Loomes, L.M., et al. 1984. Nature307, 560.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3