Merck
513989
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +23°, c = 1% in DMSO
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
150 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
KSRDTSABQYNYMP-FPRJBGLDSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)