Kluczowe dokumenty
668729
Diethylzinc
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
Et2Zn, DEZn
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
gęstość
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
Klucz InChI
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Molecular Layer Deposition of Organic and Hybrid Organic-Inorganic Polymers
Osadzanie warstw atomowych spełnia różne potrzeby, w tym miniaturyzację urządzeń półprzewodnikowych i powlekanie nanocząstek.
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.