Key Documents
667447
Sigma-Aldrich
Ceramic Etchant A
Synonim(y):
Al2O3 Etch, Aluminum Oxide Etchant, GaN Etch, Gallium Nitride Etchant, Si3N4 Etch, Silicon Nitride Etchant
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Zastosowanie
Useful for fast and controllable etching of silicon nitride (Si3N4), galium nitride (GaN), or aluminum oxide (Al2O3).
Cechy i korzyści
Etch Rates @ 180 °C:
Aluminum oxide 120 Å/min
Silicon nitride 125 Å/min
Gallium nitride 80 Å/min
Silicon dioxide 1 Å/min
Silicon 1 Å/min
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter