Kluczowe dokumenty
901545
Sigma-Aldrich
Aluminum Etchant Type D
Synonim(y):
Roztwór trawiący aluminium do stosowania w urządzeniach z arsenku galu i fosforku galu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Opis ogólny
WYTRAWIACZ DO ALUMINIUM - TYP D
  • Standardowy wytrawiacz aluminiowy do stosowania na urządzeniach z arsenku galu, arsenku i fosforku galu oraz do metalizacji aluminium na rezystorach nichromowych.
  • Wytrawiacze do aluminium to stabilne, nietoksyczne preparaty stosowane do wytrawiania metalizacji aluminiowych na urządzeniach krzemowych i w układach scalonych. Kontakty aluminiowe są definiowane i tworzone są połączenia. Te wytrawiacze do aluminium, opracowane z unikalnymi właściwościami, z łatwością pokonują wiele trudności napotykanych w procesach wytrawiania aluminium.
  • Proces metalizacji i trawienia aluminium przy użyciu technik fotolitograficznych jest podstawą technologii półprzewodnikowej i mikroelektronicznej. Wytrawiacze do aluminium są wysoce kompatybilne z komercyjnymi fotorezystami i umożliwiają tworzenie wzorów o wysokiej rozdzielczości. Możliwe są linie metalowe o szerokości 1 milimetra i separacje mniejsze niż 5 mikronów. Wysoka rozdzielczość jest praktyczna w przypadku tych wytrawiaczy aluminiowych, ponieważ nie występuje podnoszenie wzorów fotorezystu, a podcinanie jest zminimalizowane. Co więcej, wytrawiacze nie atakują krzemu, dwutlenku krzemu, azotku krzemu ani nichromowych folii rezystorowych.
  • Do użytku w mikroelektronice oferowane są dwa wytrawiacze aluminiowe. Typ A jest zalecany do stosowania na urządzeniach krzemowych. Typ D jest zalecany do stosowania na urządzeniach z arsenku galu i fosforku galu, aby uniknąć ataku wytrawiacza na związek międzymetaliczny. Jest on również zalecany do wytrawiania aluminiowych metalizacji na nichromowych rezystorach cienkowarstwowych.
Zastosowanie
  • Metalizacje aluminiowe do 25 000 Å są osadzane próżniowo na plastrze krzemu, powlekane fotorezystem i naświetlane promieniami UV przy użyciu odpowiedniej maski fotograficznej. Opornik jest opracowywany w celu ochrony aluminium w miejscach, w których pożądane są połączenia. Następnie niezabezpieczone obszary aluminium są usuwane poprzez trawienie za pomocą wytrawiacza do aluminium, a następnie płukanie wodą.
  • Czas trawienia zależy od temperatury wytrawiacza i grubości warstwy aluminium. Podczas wytrawiania grubych folii aluminiowych wymagana jest wyższa szybkość wytrawiania; dlatego należy stosować wyższą temperaturę wytrawiacza. Podobnie, w przypadku cieńszych folii aluminiowych, pożądane jest wolniejsze tempo trawienia i należy wybrać niższą temperaturę wytrawiania.
  • Przy określonej temperaturze wytrawiania, czas wytrawiania jest określony następującym wzorem:
Czas wytrawiania (sekunda) + Grubość warstwy (Å)/ Szybkość wytrawiania (Å/s)
gdzie Szybkość wytrawiania przy 25°C 30 Å/s; przy 40°C 80 Å/s.
Cechy i korzyści
  • Kontrolowana szybkość trawienia
  • Selektywne trawienie: nie atakuje SiO2 ani Si3N4
  • Oferuje wysoką rozdzielczość przy minimalnym podcięciu
  • Eliminuje powstawanie smug
  • Ekonomiczny; wielokrotnego użytku
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)