Merck
635936
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexylhydroxylamine
Synonim(y):
N-Hydroxycyclohexanamine, N-Hydroxycyclohexylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11NHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
139-140 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ONC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h6-8H,1-5H2
Klucz InChI
GUQRKZPMVLRXLT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-cykloheksylohydroksyloaminapowstaje jako jeden z produktów ubocznych podczas uwodornienia nitrocykloheksanu do odpowiedniego oksymu cykloheksanonu katalizowanego przez pallad/nanorurki węglowe.
Zastosowanie
Reactant for:
  • Aldehyde-catalyzed intermolecular hydroamination
  • Condensation reactions
  • Preparation of cyclin-dependent kinase inhibitors selective for multiple cyclin-dependent kinases for potential use as antitumor agents
  • Preparation of hydroxyurea derivatives as small molecule bradykinin B1 receptor antagonists
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Hydrogenation of nitrocyclohexane to cyclohexanone oxime over Pd/CNT catalyst under mild conditions"
Liao G-H, et al.
Catalysis Communications, 19, 80-84 (2012)