Merck
186465
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11NHOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
166-171 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.ONC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c8-7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-8H,1-5H2;1H
Klucz InChI
SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride was used in the synthesis of:
  • 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolone
  • hexahydroisoxazolequinoline analogs
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reactions of 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5 (2H)-isoxazolone.
Wicks JZW and Patel PP.
The Journal of Organic Chemistry, 46(20), 4068-4069 (1981)
Tricyclic-isoxazolidine analogues via intramolecular 1, 3-dipolar cycloaddition reactions of nitrones.
Saubern S, et al.
Tetrahedron, 66(14), 2761-2767 (2010)