Merck
593427
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methylpyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
183-187 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
SOHMZGMHXUQHGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1