Merck
591882
Sigma-Aldrich
(3R)-(−)-3-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)butyraldehyde
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D -6, c = 1% in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
55.5-59.5 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
C[C@H](CC=O)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C13H15NO/c1-10(7-8-15)12-9-14(2)13-6-4-3-5-11(12)13/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
OQWWHYBHQFZHLP-SNVBAGLBSA-N
Zastosowanie
(3R)-(-)-3-(1-metylo-1H-indol-3-ylo)butyraldehyd może być stosowany jako substrat w syntezie 2-alkilowych półproduktów cykloheksanonu, mających zastosowanie w przygotowywaniu trójpierścieniowych prekursorów steroidowych.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A three-step route to a tricyclic steroid precursor
Taber DF and Sheth RB
The Journal of Organic Chemistry, 73(20), 8030-8032 (2008)
Can simple enones be useful partners for the catalytic stereoselective alkylation of indoles?
Bandini M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(22), 7511-7518 (2004)
Catalytic enantioselective conjugate addition of indoles to simple α, β-unsaturated ketones
Bandini M, et al.
Tetrahedron Letters, 44(31), 5843-5846 (2003)