Merck
237639
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(−)-2,3-Butanediol
97%
Synonim(y):
(2R,3R)-2,3-butanodiol, (2R,3R)-butane-2,3-diol, (R,R)-2,3-butanodiol, (R,R)-2,3-glikol butylenowy, (R,R)-butan-2,3-diol, D-(-)-2,3-butanodiol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Beilstein:
1718901
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]23/D −13.2°, neat
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
77.3-77.4 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@@H](O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
Klucz InChI
OWBTYPJTUOEWEK-QWWZWVQMSA-N
Opis ogólny
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol is a key building block in pharmaceutical industry.
Zastosowanie
C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand. Cyclocondenses with ketones for 13C NMR determination of optical purity.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Asymmetry, 17, 993-993 (2006)
Synlett, 275-275 (1993)
Raman optical activity of tartaric acid and related molecules.
Barron LD.
Tetrahedron, 34(5), 607-610 (1978)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4602-4602 (1993)
Yuanzhi He et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(3) (2018-03-23)
(3S)-Acetoin and (2S,3S)-2,3-butanediol are important platform chemicals widely applied in the asymmetric synthesis of valuable chiral chemicals. However, their production by fermentative methods is difficult to perform. This study aimed to develop a whole-cell biocatalysis strategy for the production of