Kluczowe dokumenty
300349
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
97%
Synonim(y):
(+)-2,3-butanodiol, (2S,3S)-2,3-butanodiol, (S,S)-2,3-butanodiol, Dekstro-2,3-butanodiol, L-(+)-Butane-2,3-diol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +13°, neat
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
179-182 °C (lit.)
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@H](O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
Klucz InChI
OWBTYPJTUOEWEK-IMJSIDKUSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?