Kluczowe dokumenty
361461
meso-2,3-Butanediol
99%
Synonim(y):
(2R,3S)-2,3-Butanediol, (R,S)-2,3-Butanediol, (erythro-) 2,3-Butanediol, rel-(2R,3S)-2,3-Butanediol
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
bp
183-184 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4+
Klucz InChI
OWBTYPJTUOEWEK-ZXZARUISSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?