Merck
552933
Sigma-Aldrich
2,2′-Dipyridyl N-oxide
98%
Synonim(y):
2,2′-Bipyridine 1-oxide, 2,2′-Bipyridine N-oxide, 2,2′-Bipyridine monooxide, 2,2′-Bipyridyl N-oxide, 2,2′-Dipyridyl 1-oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
59-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][n+]1ccccc1-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11-9/h1-8H
Klucz InChI
KIKATWFLYDKKOL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2′-Dipyridyl N-oxide is a mono-N-oxide of 2,2′-bipyridine. It is widely used as a chelating agent. 2,2′-Bipyridine N-oxide readily forms complexes with transition metal perchlorates and divalent 3d metal nitrates. It can be prepared from 2,2′-bipyridyl.
Zastosowanie
2,2′-Dipyridyl N-oxide(Obpy) may be used to synthesize the following:
  • 2,2′-bipyridyl-6-carbonitrile
  • 4-nitro-2,2′-bipyridyl N-oxide by reaction with potassium nitrate in sulfuric acid
  • Eu(TTA)3(Obpy), an electroluminescent red emitter obtained via reaction with europium(III) chloride hexahydrate (EuCl3.6H2O) and 2-thenoyltrifluoroacetonate(TTA)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bipyridyl substituted triazoles as hole-blocking and electron-transporting materials for organic light-emitting devices.
Ichikawa M, et al.
Organic Electronics, 9(1), 77-84 (2008)
2, 2'-Bipyridine N-oxide chelates with divalent 3d metal perchlorates.
Speca AN, et al.
Inorganic Chemistry, 12(6), 1221-1226 (1973)
An efficient electroluminescent (2, 2'-bipyridine mono N-oxide) europium (III) ?-diketonate complex
Zhu H-X, et al.
Journal of Materials Chemistry, 14(18), 2732-2734 (2004)
2, 2'-bipyridine n-oxide and 1, 10-phenanthroline n-oxide complexes with divalent 3d metal nitrates.
Speca AN, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 36(12), 3751-3761 (1974)
A high yielding preparation of 2, 2'-bipyridine-1-oxide.
Joachim DFW and Betania D'heni M.
Organic preparations and procedures international, 30(4), 467-469 (1998)