Merck
407801
Sigma-Aldrich
6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
98%
Synonim(y):
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine, Acetoguanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
Beilstein:
118348
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
274-276 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C4H7N5/c1-2-7-3(5)9-4(6)8-2/h1H3,(H4,5,6,7,8,9)
Klucz InChI
NJYZCEFQAIUHSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine butane-1,4-diol monosolvate crystallizes with 6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine (DMT) and a molecule of butane-1,4-diol in the asymmetric unit. The DMT molecules form ribbons having centrosymmetric dimer motifs between DMT molecules along the c-axis. DMT and thymine forms a new metastable bicomponent hydrogel, which cage a number of organic solvents.
Zastosowanie
6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine may be used in the synthesis of s-Bodipy-triazine (BODIPY = 4,4-difluoro-4-borata-3a-azonia-4a-aza-s-indacene). It is a symmetric fluorescent sensor for Cu2+.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Metastability in a bi-component hydrogel of thymine and 6-methyl-1, 3, 5-triazine-2, 4-diamine: ultrasound induced vs. thermo gelation.
Roy B, et al.
Soft Matter, 8(8), 2366-2369 (2012)
Rajni M Bhardwaj et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 12), o3377-o3377 (2013-03-12)
The title co-crystal, C4H7N5·C4H10O2, crystallizes with one mol-ecule of 6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine (DMT) and one mol-ecule of butane-1,4-diol in the asymmetric unit. The DMT mol-ecules form ribbons involving centrosymmetric R2(2)(8) dimer motifs between DMT mol-ecules along the c-axis direction. These ribbons are
A symmetric and selective fluorescent Cu (II) sensor based on bodipy and s-triazine.
Kursunlu AN, et al.
Journal of Luminescence, 149, 215-220 (2014)