Key Documents
538639
N,N-Dimethyldecylamine
≥90%
Synonim(y):
1-(Dimethylamino)decane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
234 °C (lit.)
gęstość
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
YWWNNLPSZSEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- comb-shaped quaternized poly(2,6-dimethylphenylene oxide) (PPO)
- pore-expanded MCM-41 silica
- QA C10 stationary phase bearing quaternary ammonium embedded between a propyl and a decyl chain
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?