Kluczowe dokumenty
525081
Dimethyl phthalate
≥99%
Synonim(y):
DMP
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
viscous liquid
temp. samozapłonu
1033 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
294.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
146.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?