Merck
537233
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorothiophenol
97%
Synonim(y):
2,4-Difluorobenzenethiol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5235 (lit.)
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(S)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2S/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Klucz InChI
BICHBFCGCJNCAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)