Merck
549223
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorothiophenol
96%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
96%
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
gęstość
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(S)cc1F
InChI
1S/C6H4F2S/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
Klucz InChI
BGVRHDQMTMPAEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4-Difluorothiophenol is a halo-substituted thiol derivative.
Zastosowanie
3,4-Difluorothiophenol may be used:
  • To prepare a novel 3,4-difluorophenylthiomethyl group containing phthalazine derivative, which shows high cytotoxic activity.
  • To prepare a fluorothiophenyl modified poly(vinyl chloride) membrane with improved gas permeability efficiency.
  • As a ligand to synthesize noble metal quantum clusters (QCs).
  • To prepare ethyl 5-(aminosulfonyl)-2-[(3,4-difluorophenyl)thio]nicotinate, an intermediate for preparing potent thioether benzenesulfonamide inhibitors of carbonic anhydrases II and IV.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and in vitro cytotoxicity of novel 1, 4-disubstituted phthalazines.
Zhai X, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 19(1), 29-32 (2008)
Noble metal clusters: applications in energy, environment, and biology.
Mathew A and Pradeep T.
Particle & Particle Systems Characterization, 31(10), 1017-1053 (2013)
Thioether benzenesulfonamide inhibitors of carbonic anhydrases II and IV: structure-based drug design, synthesis, and biological evaluation.
Vernier W, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18(9), 3307-3319 (2010)
Gas transport in fluorothiophenyl modified PVC membranes.
Bierbrauer K, et al.
Journal of Membrane Science, 362(1), 164-171 (2010)