Kluczowe dokumenty
536083
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
97%
Synonim(y):
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
gęstość
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(S)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6S/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3,15H
Klucz InChI
KCAQWPZIMLLEAF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?