Merck
535850
Sigma-Aldrich
Bis(octadecyl)hydroxylamine
powder, 65%
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)17]2NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
stężenie
65%
mp
96-99 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75NO/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37(38)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-36H2,1-2H3
Klucz InChI
ITUWQZXQRZLLCR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
UV light stabilizer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)