Merck
529745
Sigma-Aldrich
Isopropyllithium solution
0.7 M in pentane
Synonim(y):
2-Lithiopropane, 2-Propyllithium
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
50.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
0.7 M in pentane
bp
35-36 °C
gęstość
0.632 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]C(C)C
InChI
1S/C3H7.Li/c1-3-2;/h3H,1-2H3;
Klucz InChI
HDSLTIHESBGENB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in a study of the alkylative ring opening of N-sulfonyl protected aziridines providing amino alcohols and ethers.
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-31.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David M Hodgson et al.
The Journal of organic chemistry, 71(22), 8510-8515 (2006-10-27)
Organolithium-induced alkylative ring opening of N-sulfonyl-protected aziridinyl ethers is described. The reactions were efficiently carried out with a variety of organolithiums, providing a promising new strategy to unsaturated amino alcohols and ethers. Cis- and trans-1,4-dimethoxybut-2-ene-derived aziridines were prepared, and their