Kluczowe dokumenty
513946
Phenylacetylene-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Ethynylbenzene-d6
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5C≡CD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C#Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D,3D,4D,5D,6D,7D
Klucz InChI
UEXCJVNBTNXOEH-HLGHPJLRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
513946-100MG | 4061837576195 |
513946-25MG |