Key Documents
411884
Phenylacetylene-d
99 atom % D
Synonim(y):
(Ethynyl-d)benzene
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
tw
142-144 °C (lit.)
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D
Klucz InChI
UEXCJVNBTNXOEH-MICDWDOJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Organometallics, 11, 2181-2181 (1992)