Merck
495492
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane
97%
Synonim(y):
(1,1-dimetyloetylo)dimetylo(2-propyno-1-yloksy)silan, 1-(tert-butylodimetylosililoksy)-2-propyne, 3-(dimetylo-tert-butylosiloksy)propyn, 3-(tert-butylodimetylosililoksy)-1-propyne, 3-(tert-butylodimetylosililoksy)propyn, 3-tert-butylodimetylosiloksy-1-propyne, Dimetylo(2-propyloksy)(tert-butylo)silan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
40 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C9H18OSi/c1-7-8-10-11(5,6)9(2,3)4/h1H,8H2,2-6H3
Klucz InChI
ZYDKYFIXEYSNPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
tert-butylodimetylo(2-propynyloksy)silan jest alifatycznym terminalnym alkinem.
Zastosowanie
W syntezie(R)-2,3-pentadekadien-1-olu i(S)-etylo 5-(tert-butylodimetylosililoksy)-2-hydroksy-2-fenylopent-3-ynoatu można stosować tert-butylodimetylo(2-propynyloksy)silan .
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
101.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38.8 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Enantiocontrolled Synthesis of Tertiary α-Hydroxy-α-ynyl Esters by Dimethylzinc-Mediated Addition of Alkynes to α-Keto Esters.
Infante R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(14-15), 2797-2804 (2012)
An Enantioselective Synthesis of (R)-5,6-Octadecadienoic Acid.
Yu Q and Ma S.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(7), 1596-1601 (2015)
Produkty
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions