Merck
495239
Sigma-Aldrich
[(1,1-Dimethyl-2-propynyl)oxy]trimethylsilane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CC(CH3)2OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
gęstość
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(O[Si](C)(C)C)C#C
InChI
1S/C8H16OSi/c1-7-8(2,3)9-10(4,5)6/h1H,2-6H3
Klucz InChI
JNRUXZIXAXHXTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
[(1,1-dimetylo-2-propynylo)oksy]trimetylosilan jest również znany jako trimetylo[(2-metylo-3-butyn-2-ylo)oksy]silan. Podano jego entalpię parowania w temperaturze wrzenia.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 560-560 (2014)
Produkty
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions