Merck
487309
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
gęstość
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
isocyanate
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
HHSIWJYERNCLKQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 4-fluorobenzylu, znany również jako 1-fluoro-4-(izocyjanatometylo)benzen, jest organicznym budulcem zawierającym grupę izocyjanianową.
Zastosowanie
Izocyjanian 4-fluorobenzylu może być stosowany jako odczynnik w syntezie 4-fluoro-benzyloamidu kwasu 3-okso-1,1-difenylo-tetrahydro-oksazolo[3,4-a]pirazyno-7-karboksylowego i(S)-2-(4-fluorobenzylo)-7-hydroksy-10,10a-dihydroimidazo[1,5-b]izochinolino-1,3(2H,5H)-dionu.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Harald M H G Albers et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(13), 4619-4626 (2011-05-28)
Autotaxin (ATX) is a secreted phosphodiesterase that hydrolyzes the abundant phospholipid lysophosphatidylcholine (LPC) to produce lysophosphatidic acid (LPA). The ATX-LPA signaling axis has been implicated in inflammation, fibrosis, and tumor progression, rendering ATX an attractive drug target. We recently described
Naoe Okamura et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 325(3), 893-901 (2008-03-14)
Neuropeptide S (NPS) has been shown to modulate arousal, sleep wakefulness, anxiety-like behavior, and feeding after central administration of the peptide agonist to mice or rats. We report here the chemical synthesis and pharmacological characterization of SHA 66 (3-oxo-1,1-diphenyl-tetrahydro-oxazolo[3,4-a]pyrazine-7-carboxylic acid
Global Trade Item Number
SKUGTIN
487309-5G4061836827182