Merck
478687
Sigma-Aldrich
4-Iodophenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
44-48 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Ic1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4INO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
KVMKUTIUJGYHBA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Iodophenyl isocyanate may be used in the preparation of:
  • silicon-stereogenic silicon-bridged arylpyridinones
  • N-(4-iodophenyl)cholesteryl-3-carbamate
  • N-(4-iodophenyl)pregnenolone-3-carbamate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Van Dort et al.
International journal of radiation applications and instrumentation. Part B, Nuclear medicine and biology, 16(6), 603-607 (1989-01-01)
A series of radioiodinated benzoate and carbamate esters of cholesterol and pregnenolone wherein the acyl moiety served as the carrier for radioiodine was synthesized and evaluated as potential imaging agents for the adrenal cortex. 2,6-Dimethyl-3-iodobenzoyl and N-(4-iodophenyl) carbamoyl groups were
Rhodium-catalyzed asymmetric synthesis of silicon-stereogenic silicon-bridged arylpyridinones.
Shintani R, et al.
Chemical Science, 7, 1205-1211 (2016)
Franky Ka-Wah Hau et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(11), 3738-3749 (2016-02-03)
A series of mononuclear and dinuclear platinum(II) terpyridine complexes with amide-, sulfonamide-, and urea-containing ligands (1-9) has been successfully designed and synthesized, and their photophysical and anion-binding properties have been studied. The anion-binding properties of the complexes were studied by