Merck
516546
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
UKESSRSRKDVNBC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90.56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)