Merck
511803
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzyl isocyanate
98%
Synonim(y):
1-Bromo-4-(isocyanatomethyl)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.571 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
gęstość
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
IXWMDGLNJQNMIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 4-bromobenzylu (Br-BIC) jest organicznym budulcem zawierającym grupę izocyjanianową. Jego działanie jako polimeryzowalnego dodatku do elektrolitu zapobiegającego przeładowaniu akumulatorów litowo-jonowych zostało przeanalizowane przy użyciu różnych technik.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
4-Bromobenzyl isocyanate versus benzyl isocyanate-New film-forming electrolyte additives and overcharge protection additives for lithium ion batteries.
Korepp C, et al.
Journal of Power Sources, 174(2), 637-642 (2007)