Merck
487015
Sigma-Aldrich
Propene-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Propylene-2-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
43.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
gęstość pary
1.48 (vs air)
ciśnienie pary
15.4 atm ( 37.7 °C)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
gas
temp. samozapłonu
860 °F
tw
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H][13C](C)=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i3+1
Klucz InChI
QQONPFPTGQHPMA-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
100 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 32 psig for 100 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Informacje prawne
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-162.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-108 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)