Merck
428426
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH2OSi(CH3)2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
zawiera
Na2CO3 as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
tw
70-75 °C/2.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
InChI
1S/C8H19BrOSi/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6-7H2,1-5H3
Klucz InChI
JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane is a silane derivative.
Zastosowanie
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane was used in the synthesis of 4-(3-hydroxypropyl)-4′-methyl-2,2′-bipyridine.
It may be used as a reagent for the selective N-alkylation of 5-piperazin-1-yl-1H-indole and (1H-indol-2-yl)-piperazin-1-yl-methanone and also in the synthesis of 2-[3-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)thio]-1H-indol-5-yloxy]ethanol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cyril Bressy et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(38), 13148-13149 (2005-09-22)
A norbornene-mediated palladium-catalyzed tandem alkylation/C-H functionalization sequence is described, in which an alkyl-aryl bond and a heteroaryl-aryl bond are formed in one pot. A variety of highly substituted six- and seven-membered ring annulated indoles were synthesized in good yields from
Hansen, Joshua; et al.
Tetrahedron Letters, 47(1), 69-72 (2005)
Arylthioindole inhibitors of tubulin polymerization. 3. Biological evaluation, structure-activity relationships and molecular modeling studies.
La Regina G, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 50(12), 2865-2874 (2007)
Tetrahedron Letters, 47, 69-69 (2006)
Mark Johnson et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(12), 5826-5840 (2012-05-31)
In our effort to develop multifunctional drugs against Parkinson's disease, a structure-activity-relationship study was carried out based on our hybrid molecular template targeting D2/D3 receptors. Competitive binding with [(3)H]spiroperidol was used to evaluate affinity (K(i)) of test compounds. Functional activity