Kluczowe dokumenty
413046
Lithium acetylacetonate
97%
Synonim(y):
2,4-Pentanedione lithium derivative, Acetylacetone lithium derivative, Li(acac)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: lithium
mp
250 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2.Li/c1-4(6)3-5(2)7;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
Klucz InChI
JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Lithium acetylacetonate [Li(acac)] is used in the preparation of LiMn2O4 nanoparticles.
- Li(acac) covered with aluminium was used as an efficient electron injection layer in research & development of organic light-emitting devices (OLEDs).
- Fabrication of electrospun graphene-embedded Li4Ti5O12 nanofibers in research & development of lithium-ion batteries has been reported.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Kilka monowarstw osadzania warstw atomowych (ALD) na powierzchniach i interfejsach do zastosowań energetycznych
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications