Merck
411485
Sigma-Aldrich
Diisopropyl malonate
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHO2CCH2CO2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
93-95 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-6(2)12-8(10)5-9(11)13-7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
QRVSDVDFJFKYKA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Maloniany diizopropylu mogą być stosowane w syntezie:
  • 3-podstawione kumaryny
  • 2-karboizopropoksy-3-hydroksychinoksalino-di-N-tlenek
  • 2-karboizopropoksy-3-hydroksy-6-metoksylochinoksalina-di-N-tlenek
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Use of isopropyl alcohol as a solvent in Ti (O-i-Pr) 4-catalyzed Knoevenagel reactions.
Yamashita K, et al.
Tetrahedron, 61(33), 7981-7985 (2005)
Yingjun Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(8), 6894-6901 (2011-08-16)
A series of quinoxaline 1,4-di-N-oxide analogues were prepared from benzofurazan N-oxide derivatives and β-diketone ester compounds by the improved Beirut reaction. The structures of the target products were characterized by NMR, MS, IR and elemental analysis measurements, and that of
A Catalytic Enantioselective Michael Addition of a Simple Malonate to Prochiral a, ?-Unsaturated Ketoses and Aldehydes.
Yamaguchi M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32(8), 1176-1178 (1993)
H Jinno et al.
Archives of toxicology, 71(9), 550-555 (1997-01-01)
The fungicide isoprothiolane (diisopropyl 1,3-dithiolane-2-ylidenemalonate) decomposes to the diisopropyl esters of malonic acid (DM), chloromalonic acid (DCM) and dichloromalonic acid (DDCM) upon aqueous chlorination. In this study, the cytotoxicity of these compounds was examined using rat hepatocytes cultured on Matrigel.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
411485-100ML4061832072319
411485-500ML