Merck
400246
Sigma-Aldrich
Lithium ethoxide solution
1.0 M in ethanol
Synonim(y):
Etanolan litu
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.00
Beilstein:
3909950
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: lithium
stężenie
1.0 M in ethanol
gęstość
0.821 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)