Merck
62562
Sigma-Aldrich
Lithium methoxide solution
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
Synonim(y):
Lithium methylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.97
Beilstein:
3552389
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
gęstość
0.85 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium methoxide solution is a useful reagent in organic synthesis with a range of applications. For example, it is used as a strong base in deprotonation reactions of various acidic functional groups, such as alcohols, phenols, and carboxylic acids. It also acts as a catalyst in esterification reactions. It can catalyze the reaction of carboxylic acids with alcohols to form esters.
Zastosowanie
Lithium methoxide solution (10% in methanol) can be used as a source of lithium ions in the synthesis of dilithium (2,3-dilithium-oxy)-terephthalate, which is studied for its electrochemical behavior.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3