Merck
408794
Sigma-Aldrich
Lithium methoxide solution
1.0 M in methanol
Synonim(y):
Lithium methylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.97
Beilstein:
3552389
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: lithium
stężenie
1.0 M in methanol
bp
64.6 °C
gęstość
0.817 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Employed in sol-gel synthesis of lithium borophosphates.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ali, A.F. et al.
Journal of Materials Research, 14, 1510-1510 (1999)
Produkty
Kilka monowarstw osadzania warstw atomowych (ALD) na powierzchniach i interfejsach do zastosowań energetycznych
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications