Merck
400203
Sigma-Aldrich
Lithium ethoxide
greener alternative
95%
Synonim(y):
Etanolan litu, Etylan litu, LiOEt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
core: lithium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium ethoxide is an organometallic compound widely used as a precursor to fabricate lithium-ion batteries.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Lithium ethoxide can be used as a precursor:
  • To fabricate chemically inert, Li-ion conducting, and electronically insulating coating on the cathode materials. This coating helps to avoid unwanted reactions between the solid-state electrolyte and the cathode in all-solid-state batteries.
  • To produce an amorphous Li-Zr-O coating on the surface of high-Ni cathodes, to improve the surface stability and cycling performance of lithium-ion batteries.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Kilka monowarstw osadzania warstw atomowych (ALD) na powierzchniach i interfejsach do zastosowań energetycznych
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.