Merck
442690
Sigma-Aldrich
Lithium formate monohydrate
98%
Synonim(y):
Formic acid lithium salt
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2Li · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals and lumps
ciąg SMILES
[Li+].[H]O[H].[H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Li.H2O/c2-1-3;;/h1H,(H,2,3);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
RDAKCPVJSPEDON-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jin-Sol Shin et al.
Australasian physical & engineering sciences in medicine, 42(3), 811-818 (2019-08-15)
The nondestructive dosimetry achieved with electron paramagnetic resonance (EPR) dosimetry facilitates repetitive recording by the same dosimeter to increase the reliability of data. In precedent studies, solid paraffin was needed as a binder material to make the lithium formate monohydrate
Qianglu Lin et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(19), 6644-6653 (2017-04-22)
The use of semiconductor nanocrystal quantum dots (QDs) in optoelectronic devices typically requires postsynthetic chemical surface treatments to enhance electronic coupling between QDs and allow for efficient charge transport in QD films. Despite their importance in solar cells and infrared
Marko Tarvainen et al.
Food chemistry, 173, 1011-1021 (2014-12-04)
Increasing concern of consumers on the safety of synthetic food additives has created high interest in natural preservatives in food industry. Plant extracts produced by supercritical CO2 technology from rosemary (R), oregano (O) and an antimicrobial blend (AB) consisting of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
442690-500G-A
442690-100G-A4061833598214