Kluczowe dokumenty
393568
α-Bromo-α-methyl-γ-butyrolactone
96%
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
112 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CC1(Br)CCOC1=O
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-5(6)2-3-8-4(5)7/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
MXEVTHILFFSWOG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
α-Bromo-α-methyl-γ-butyrolactone is a lactone derivative. It has been reported to be hydrolyzed by paraoxonase/arylesterase (PON1), a purified rabbit serum.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
The Journal of biological chemistry, 275(43), 33435-33442 (2000-08-10)
The paraoxonase gene family contains at least three members: PON1, PON2, and PON3. The physiological roles of the corresponding gene products are still uncertain. Until recently, only the serum paraoxonase/arylesterase (PON1) had been purified and characterized. Here we report the