Merck
376876
Sigma-Aldrich
N-Methoxy-N-methyl(triphenylphosphoranylidene)acetamide
98%
Synonim(y):
(N-Methoxymethylaminocarbonylmethylene)triphenylphosphorane
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3P=CHCON(OCH3)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.39
Beilstein:
4198472
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
173-175 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phosphine
ciąg SMILES
CON(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22NO2P/c1-23(25-2)22(24)18-26(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,1-2H3
Klucz InChI
DGBLSOOPDBHHRX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Synthesis of electron-deficient alkenes via stereoselective olefination of N-sulfonyl imines
  • Phosphine-catalyzed asymmetric addition reactions
  • Cysteine-catalyzed enantioselective intramolecular Rauhut-Currier reaction
  • Wittig olefination
  • Synthesis of aigialomycin D, a Protein Kinase inhibitor and a potential anticancer agent
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)