Merck
370479
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
126 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CC(C)=O)OCC
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-10-12(9,11-5-2)6-7(3)8/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)