Kluczowe dokumenty
D99250
Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate
95%
Synonim(y):
Diethyl phosphonoacetaldehyde diethyl acetal, NSC 407851, NSC 77101
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
bp
146-149 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
Klucz InChI
LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- α,β-Alkenal derivatives by two-carbon homologation
- Lower rim-phosphonylated rexorcinol calix[4]arenes by condensation reactions
- α-Phosphovinyl radicals via a radical trapping sequence
- Inhibitors of reverse transcriptase via 1,3-dipolar cycloadditions
Reactant for Friedel-Crafts reactions
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?