Merck
410756
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate
97%
Synonim(y):
Diethyl benzoylmethylphosphonate, Diethyl phenacylphosphonate, NSC 648426
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCH2P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
bp
192-193 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CC(=O)c1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H17O4P/c1-3-15-17(14,16-4-2)10-12(13)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4,10H2,1-2H3
Klucz InChI
HPEVTTNSIPGLEL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Asymmetric Michael addition of β-oxo phosphonates to nitro olefins
  • Gem-chlorofluorination of keto phosphonates with subsequent functionalization of the products
  • Cyclocondensation reactions to produce arylphosphonates
  • Diazo transfer reactions for synthesis of diazo-phosphonyl compounds
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Inverse-electron-demand Diels-Alder reactions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Douglass F Taber et al.
Tetrahedron letters, 49(48), 6904-6906 (2009-12-01)
An convenient reagent for the one-carbon homologation of an aldehyde to the corresponding alkyne is reported. This reagent allows this conversion to conveniently be carried out on a large scale under ambient conditions.