Merck
369640
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC(CH3)2COC(CH3)2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506 (lit.)
tw
89-91 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.61 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(Br)C(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C7H12Br2O/c1-6(2,8)5(10)7(3,4)9/h1-4H3
Klucz InChI
SWSOAIMZWLDPST-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone is an α,α′-dibromoketone. Electroreduction of 2,4-dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone in polar aprotic solvent has been reported. Electrochemical reduction of 2,4-dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone in acetic acid and sodium actetate yields α-acetoxy ketones. 2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone reacts with lithium dimethylcuprate(I) in diethyl ether at -78°C to yield 2,2,4-trimethyl-3-pentanone (an α methyl ketone).
Zastosowanie
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone may be used in the synthesis of 2-dimethylamino-4-methylene-1,3-dioxolanes, via debromination using zinc-copper couple in dimethylformamide and dimethylacetamide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reaction of. alpha.,. alpha.'-dibromo ketones with organocopper reagents. New method for. alpha. alkylation of ketones.
Posner GH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(9), 3076-3077 (1973)
Electroreduction of. alpha.,. alpha.'-dibromoketones. 2, 4-Dibromo-2, 4-dimethyl-3-pentanone.
Dirlam JP, et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(1), 240-245 (1972)
Debromination of. alpha.,. alpha. 1-dibromo ketones with a zinc-copper couple in dimethylformamide and dimethylacetamide. New reaction yielding 2-dimethylamino-4-methylene-1, 3-dioxolanes.
Hoffmann HMR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(9), 3201-3204 (1972)
Electrochemical reduction of. alpha.,. alpha.'-dibromo ketones in acetic acid. Convenient synthetic route to highly branched. alpha.-acetoxy ketones.
Fry AJ and O'Dea JJ.
The Journal of Organic Chemistry, 40(25), 3625-3631 (1975)