Kluczowe dokumenty
366048
Benzoyl chloride-d5
99 atom % D
Synonim(y):
Pentadeuterobenzoyl chloride
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
protein expression: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.552 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
-1 °C (lit.)
gęstość
1.254 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
PASDCCFISLVPSO-RALIUCGRSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?