Merck
279323
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-α-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Benzoyl chloride-(carbonyl-13C)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
metody
protein expression: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
gęstość
1.219 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i7+1
Klucz InChI
PASDCCFISLVPSO-CDYZYAPPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)