Merck
604186
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H5COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
198 °C (lit.)
mp
-1 °C (lit.)
gęstość
1.262 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
PASDCCFISLVPSO-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jenny-Marie T Wong et al.
Journal of chromatography. A, 1446, 78-90 (2016-04-17)
Widely targeted metabolomic assays are useful because they provide quantitative data on large groups of related compounds. We report a high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) method that utilizes benzoyl chloride labeling for 70 neurologically relevant compounds, including catecholamines