Merck
338982
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-α,α-d2
98 atom % D
Synonim(y):
Phenylacetic-2,2-d2 acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CD2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
solid
mp
76-78 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6D2
Klucz InChI
WLJVXDMOQOGPHL-NCYHJHSESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
132.00 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)