Kluczowe dokumenty
493236
Phenylacetic-d7 acid
98 atom % D
Synonim(y):
Kwas benzeno-d5-octowy-d2
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CD2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
gęstość
1.136 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Klucz InChI
WLJVXDMOQOGPHL-XZJKGWKKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
132.00 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?