Merck
BP1026
Phenylacetic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Beilstein:
1099647
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
~4 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 97 °C)
rodzina API
tropicamide, benzylpenicillin, benzathine
Postać
crystalline
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
tw
265 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
gęstość
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Phenylacetic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Opakowanie
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)